Läs mer
Indoprofen, LoGiCal
Produktkod. 30459864
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459864 10 mg
1 options
Produktkod. 30459864 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3105.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indoprofen
CAS 31842-01-0
Analyt- eller komponentnamn Indoprofen
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H15 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzeneacetic acid, 4-(1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-α-methyl-, (±)-Indoprofen, 1-Oxo-2-[p-[(α-methyl)carboxymethyl]phenyl]isoindoline, 2-[4-(1-Oxo-2-isoindolinyl)phenyl]propanoic acid, Bor-ind, Flosin, Flosint, IPP, Indoprofen, Isindone, K 4277, Praxis, Racemic Indoprofen, Reumofene, dl-α-[4-(1-Oxo-2-isoindolinyl)phenyl]propionic acid, p-(1-Oxo-2-isoindolinyl)hydratropic acid
InChI formel InChI=1S/C17H15NO3/c1-11(17(20)21)12-6-8-14(9-7-12)18-10-13-4-2-3-5-15(13)16(18)19/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,20,21)
Lösningstyp Neat
LEDER CC(C(=O)O)c1ccc(cc1)N2Cc3ccccc3C2=O
IUPAC-namn 2-[4-(3-oxo-1H-isoindol-2-yl)phenyl]propanoic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 281.31
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 281.1052 g/mol