Läs mer
Indoprofen, MedChemExpress
Produktkod. 16498606
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16498606 100 mg -
16458668 10 mg 10mg
16451098 5 mg -
16434547 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16498606 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1104
MedChemExpress Indoprofen is a non-steroidal anti-inflammatory drug, provide insight into treatments for spinal muscular atrophies.
Indoprofen is a non-steroidal anti-inflammatory drug, provide insight into treatments for spinal muscular atrophies.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indoprofen
CAS 31842-01-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H15NO3
Kvantitet 100 mg
Synonym (±)-Indoprofe
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (355.48 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C(C)C1=CC=C(N(CC2=C3C=CC=C2)C3=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 281.31
Formel vikt 281.31
Procent renhet 98.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation