Läs mer
Indoprofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indoprofen |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15NO3/c1-11(17(20)21)12-6-8-14(9-7-12)18-10-13-4-2-3-5-15(13)16(18)19/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,20,21) |
| Formel vikt | 281.1052 |