Läs mer
Indoramin EP Impurity A, Mikromol™
Produktkod. 30459651
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459651 4 x 25 mg
30049074 100 mg
30052527 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30459651 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0802.0200254AMP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Indoramin EP Impurity A, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Bromoethyl)indole
CAS 3389-21-7
Analyt- eller komponentnamn 3-(2-Bromoethyl)indole
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H10 Br N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-(2-Bromoethyl)indole, Indoramin Hydrochloride Imp. A (BP), Indoramin Hydrochloride Impurity A, Indoramin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C10H10BrN/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6H2
Lösningstyp Neat
LEDER BrCCc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-namn 3-(2-bromoethyl)-1H-indole
Molekylvikt (g/mol) 224.1
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 222.9997 g/mol