missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Indoxacarb D3 (metoxi D3), Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indoxacarb D3 (Methoxy D3) |
| Molekylformel | C22 D3 H14 Cl F3 N3 O7 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | S-Indoxacarb-d3, DPX-JW 062-d3, DPX-MP 062-d3, Tornado-d3, Tornado 10FL-d3, (S)-7-Chloro-2,5-dihydro-2-[[(methoxycarbonyl)[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino]carbonyl]indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)-carboxylic Acid-d3; |
| InChI formel | InChI=1S/C22H17ClF3N3O7/c1-33-18(30)21-10-12-9-13(23)3-8-16(12)17(21)27-28(11-35-21)19(31)29(20(32)34-2)14-4-6-15(7-5-14)36-22(24,25)26/h3-9H,10-11H2,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)N(C(=O)N1COC2(Cc3cc(Cl)ccc3C2=N1)C(=O)OC)c4ccc(OC(F)(F)F)cc4 |
| IUPAC-namn | metyl 7-klor-2-[trideuteriometoxykarbonyl-[4-(trifluorometoxi)fenyl]karbamoyl]-3,5-dihydroindeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-4A-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 530.85 |
| Formel vikt | 530,0895 g/mol |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?