Läs mer
Indoxacarb, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Indoxacarb |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H17ClF3N3O7/c1-33-18(30)21-10-12-9-13(23)3-8-16(12)17(21)27-28(11-35-21)19(31)29(20(32)34-2)14-4-6-15(7-5-14)36-22(24,25)26/h3-9H,10-11H2,1-2H3/t21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 527.0707 |
| Procent renhet | >95% |