Läs mer
Indoxylacetat, 97 %
Produktkod. 10061750 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10061750 1 g Glasflaska 1g
10476800 5 g Glasflaska 5g
10055853 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10061750 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156660010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 608-08-2 | C10H9NR2 | 175,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 608-08-2
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.19
MDL-nummer MFCD00014561
InChI-nyckel JBOPQACSHPPKEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetoxyindole, indoxyl acetate, 3-indoxyl acetate, indoxyl-o-acetate, 3-indolyl acetate, indole, 3-acetato, indoxylacetate, 1h-indol-3-ol, 3-acetate, 1h-indol-3-ol, acetate ester, acetic acid, 3-indolyl ester
PubChem CID 11841
IUPAC-namn lH-indol-3-ylacetat
LEDER CC(=O)OC1=CNC2=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indoxyl acetate
Smältpunkt 128,0 °C till 131,0 °C
Färg Färglös till lila
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 21, 71
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol, kloroform
Formel vikt 175.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Glänsande kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Indoxyl acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Indol-3-ol, acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.