Läs mer
Indoxyl Beta-D-Glucuronide CHA Salt, IBDG, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indoxyl beta-D-Glucuronide CHA Salt, IBDG |
| CAS | 216971-58-3 |
| Molekylformel | C14H15NO7 . C6H13N |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1H-Indol-3-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid compd. with Cyclohexanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO7.C6H13N/c16-9-10(17)12(13(19)20)22-14(11(9)18)21-8-5-15-7-4-2-1-3-6(7)8;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,9-12,14-18H,(H,19,20);6H,1-5,7H2/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1 |
| LEDER | NC1CCCCC1.O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)[C@@H](O[C@@H]2C(O)=O)OC3=CNC4=C3C=CC=C4 |
| IUPAC-namn | cyclohexanamine (2S,3S,4S,5R,6S)-6-((1H-indol-3-yl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.44 |
| Formel vikt | 408.18 |