Läs mer
Indoxyl-beta-D-glukosid, 98 %
Produktkod. 15542353 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15542353 250 mg 250mg
15532353 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15542353 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 458882500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 487-60-5 | C14H17NO6 | 295,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 487-60-5
Molekylformel C14H17NO6
Molekylvikt (g/mol) 295.29
MDL-nummer MFCD00047169
InChI-nyckel XVARCVCWNFACQC-RKQHYHRCSA-N
Synonym indican, 3-indolyl-b-d-glucopyranoside, uroxanthin, 3-indoxyl-beta-d-glucopyranoside, indoxyl, a-d-glucoside, unii-n187wk1y1j, indikan, indican, plant, indican glucoside, 3-indolyl b-d-glucopyranoside
PubChem CID 441564
ChEBI CHEBI:16700
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-(lH-indol-3-yloxi)oxan-3,4,5-triol
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CNC3=CC=CC=C23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indoxyl-β-D-glucoside
Smältpunkt 57,0 °C till 58,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: fritt löslig. Andra lösligheter: löslig i metanol, alkohol, aceton, lätt löslig i eter, bensen, kloroform, etylacetat, koldisulfid
Formel vikt 295.29
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.