Läs mer
MP Biomedicals™ Indubiose A37
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 9012-36-6 |
| Beskrivning | Standardagaros är en renad lineargalaktanhydrokolloid isolerad från agar eller agarbärande marina alger med ett elektroendoosmosvärde (EEO) på 0,12 vilket gör den till en viktig komponent i kemiska separationstekniker. |
| Produkttyp | Biokemikalier |
| För användning med (applikation) | Elektrofores; Separation av DNA/RNA-fragment från 400 till 8000 bp |
| Smälttemperatur | 86,5-89,5 °C (1,5 % gel) |
| Kvantitet | 25 g |
| Förvaringskrav | Rumstemperatur |