Läs mer
Code Corporation™ Induktiv laddningsstation väggfäste för CR2700 streckkodsläsare
Produktkod. 17910002 Handla allt Brady Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
CR2700 induktiv laddstation
Produktkod. För användning med (utrustning)
17910002 CR2700 induktiv laddstation
1 options
Produktkod. 17910002 Leverantör Code Corporation™ Leverantörsnummer 176521
Beräknad leverans: 04-01-2027
Håll din CR2700 induktiva laddstation stadig och precis där du behöver den med detta robusta väggfäste.
  • För användning med den induktiva laddningsstationen CR2700
Specifikationer
Höjd (metrisk) 82.5 mm
Höjd (engelska) 3,25 tum.
Bredd (metrisk) 73 mm
Bredd (engelska) 2,9 tum.
Djup (metriskt) 82.5 mm
Djup (engelska) 3,25 tum.
För användning med (utrustning) CR2700 induktiv laddstation
Typ Monteringsfäste
Alternativt artikelnummer CRA-WMB4-C286