Beskrivning
- Täcker den nedre delen av ansiktet
- Elastisk för säker passform
- Kan användas för att styra miljön för HACCP-processer och olika industrier
- Inkluderar skäggskydd och polybags
- 8 g/m 2 tygvikt
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Renrumsskäggskydd |
| Storlek | Universell |
| Material | Polypropen |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| För användning med (applikation) | Industriella, laboratoriemiljöer, kontrollerade miljöer |
| Förpackningsmängd | 100/Pk. |
| Längd (metrisk) | 45 cm |