Läs mer
Swann-Morton™ Industriell bladremsa, icke-steril
Produktkod. 15938680
Change view
Längd (metrisk):
158 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
15938680 158 mm
1 options
Produktkod. 15938680 Leverantör Swann-Morton™ Leverantörsnummer 9935
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    557.00 SEK
    458.17 SEK / Paket med 25
    Save 98.83 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Industriell bladremsa för flera användningsområden.
  • Blad för flera användningsområden.
  • Icke-steril.
Specifikationer
För användning med (applikation) Industriell
Längd (metrisk) kniv 158 mm
Längd (metrisk) 158 mm
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 25/Pk.