Läs mer
Slice™ Industriella blad
Produktkod. 16463629
Produktkod. 16463629 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10538
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    683.73 SEK
    584.20 SEK / Paket med 4
    Save 99.53 SEK
    14% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Extra lång finger-friendly™ blad: säkrare att röra vid än traditionella blad
  • Säkrare än traditionella blad
  • Finger-friendly™ kanten skär effektivt
  • Håller upp till 11,2 gånger längre än metallblad
  • Färre bladbyten = färre skador
  • Minskar skador, sänker kostnader
  • Gnistfri, icke-ledande, icke-magnetisk
  • Kemiskt inert, rostar aldrig
  • Fri från olja och smörjmedel
  • Den spetsiga spetsen tränger lätt igenom skärmaterial
  • 100 procent återvinningsbart
  • Bladet är säkert upp till 1600 °C
  • Kompatibla handtag: 10559, 10560, 10599
  • 4 vändbara blad per förpackning
  • Specifications
    Bladmaterial Zirkoniumoxid
    För användning med (applikation) Säker skärning
    Längd (engelska) 4,72 tum
    Längd (metrisk) 120 mm
    Inkluderar 4 vändbara blad per förpackning
    Färg Vitt
    Kvantitet 4 Pk.
    Bredd (engelska) 0,69 tum.
    Bredd (metrisk) 17.5 mm
    Bladstil Rundad spets