Läs mer
Slice™ Industriella blad
Produktkod. 16473629
Change view
Produkttyp:
Rundad spets
Spetsig spets
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp
16473629 Spetsig spets
16463629 Rundad spets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16473629 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10539
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.00 SEK
    584.20 SEK / Paket med 4
    Save 57.80 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-12-2026
Extra lång finger-friendly™ blad: säkrare att röra vid än traditionella blad
  • Säkrare än traditionella blad
  • Finger-friendly™ kanten skär effektivt
  • Håller upp till 11,2 gånger längre än metallblad
  • Färre bladbyten = färre skador
  • Minskar skador, sänker kostnader
  • Gnistfri, icke-ledande, icke-magnetisk
  • Kemiskt inert, rostar aldrig
  • Fri från olja och smörjmedel
  • Den spetsiga spetsen tränger lätt igenom skärmaterial
  • 100 procent återvinningsbart
  • Bladet är säkert upp till 1600 °C
  • Kompatibla handtag: 10559, 10560, 10599
  • 4 vändbara blad per förpackning
  • Specifikationer
    Produkttyp Spetsig spets
    Längd (engelska) 4,72 tum
    Längd (metrisk) 120 mm
    Material Zirkoniumoxid
    Färg Vitt
    För användning med (applikation) Säker skärning
    Inkluderar 4 vändbara blad per förpackning
    Antal per förpackning 4 Pk.
    Vikt (engelska) 0,5 oz.
    Vikt (metrisk) 14.1 g
    Bredd (engelska) 0,69 tum.
    Bredd (metrisk) 17.5 mm