Läs mer
Descripción
- Lätta till medelstora industriella rengöringsuppgifter kräver vår Tork industriella rengöringsduk.
- Lätt att ta bort olja, fett, smörjmedel och smuts tack vare dess starka och mycket absorberande struktur.
- Trånga utrymmen är inget hinder för den mjuka och flexibla strukturen hos denna rengöringsduk.
- Spara upp till 41 % av lösningsmedlen med exelCLEAN-material för förbättrad miljö och människors hälsa.
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Rengöringsduk |
| Längd (engelska) | 394.79 yd. |
| Längd (metrisk) | 361 m |
| Bredd (engelska) | 14,96 tum |
| Bredd (metrisk) | 38 cm |
| Certifikat och efterlevnad | FSC MIX-kredit, ISO 9001, ISO 14001 |
| Färg | Grå |
| Lager | 1-ply |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | FSC MIX-kredit, ISO 9001, ISO 14001 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?