Läs mer
Oakton™ Digi-Sense™ Digitala industriella multimetrar
Produkttyp:
Digital multimeter
Digital multimeter med True RMS
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Testkablar, 9V batteri och väska.
- CAT III 600 V och CAT III 1000 V klassificeringar för säkerhet
- Dammtätt och vattentätt skydd
- Ljusstark bakgrundsbelysning med 1,1 tum. höga siffror och 4 000 punkter
- Inbyggd beröringsfri spänningsdetektor
- Slagtålig dubbelgjuten plast
- Håll ned knappen för sondering utan att kontinuerligt titta på displayen
- Modellerna kommer med två snabba säkringar för sondens terminaler för att förhindra skador i händelse av överbelastning
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Digital multimeter |
| För användning med (utrustning) | Elektrisk utrustning |
| Längd (engelska) | 7,1875 tum. |
| Längd (metrisk) | 18.2 cm |
| Spänning | 1000 V |
| Noggrannhet | AC Nuvarande:± 3,0%; Kapacitans:± 5,0 % |
| Amperage | 0 till 10 A (AC/DC) |
| Certifikat och efterlevnad | CAT III 1000 V, Föroreningsgrad 2, CAT IV 600 V |
| Färg | Blå/grå |
| Mått (L x B x H) | 18.2 x 8.2 5.5 cm |
| Visa mer |