Läs mer
Oakton™ Digi-Sense™ Digitala industriella multimetrar
Produktkod. 15890046
Change view
Produkttyp:
Digital multimeter
Digital multimeter med True RMS
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp unitSize
15890046 Digital multimeter med True RMS Varje
15880046 Digital multimeter Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15890046 Leverantör Oakton™ Leverantörsnummer 2025054
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Testsladdar, 9V batteri, temperatursond typ K och väska.
Hantera tunga jobb med ett tufft, slagtåligt, IP67-klassat hölje.
  • CAT III 600 V och CAT III 1000 V klassificeringar för säkerhet
  • Dammtätt och vattentätt skydd
  • Ljusstark bakgrundsbelysning med 1,1 tum. höga siffror och 4 000 punkter
  • Inbyggd beröringsfri spänningsdetektor
  • Slagtålig dubbelgjuten plast
  • Håll ned knappen för sondering utan att kontinuerligt titta på displayen
  • Modellerna kommer med två snabba säkringar för sondens terminaler för att förhindra skador i händelse av överbelastning
Garanti
2 år
Specifikationer
Produkttyp Digital multimeter med True RMS
För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning
Längd (engelska) 7,1875 tum.
Längd (metrisk) 18.2 cm
Spänning 1000 V
Noggrannhet AC Nuvarande:± 1,8%; Kapacitans:± 3,0 %
Amperage 0 till 10 A (AC/DC)
Certifikat och efterlevnad CAT III 1000 V, Föroreningsgrad 2, CAT IV 600 V
Färg Blå/grå
Mått (L x B x H) 18.2 x 8.2 x 5.5 cm
För användning med (applikation) El, industri, laboratorier, HVAC, forskning och utveckling
Höjd (engelska) 2,1875 tum.
Höjd (metrisk) 5.5 cm
Hertz 10 MHz
Inkluderar Testsladdar, 9V batteri, temperatursond typ K och väska.
Temperaturområde (engelska) -4 °F till +1400 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +760 °C
Bredd (engelska) 3,25 tum.
Bredd (metrisk) 8.2 cm