Läs mer
Oakton™ Digi-Sense™ Digitala industriella multimetrar
Produktkod. p-7114283
Produkttyp:
Digital multimeter
Digital multimeter med True RMS
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15890046
Brand: Oakton™ 2025054
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Testsladdar, 9V batteri, temperatursond typ K och väska.
Hantera tunga jobb med ett tufft, slagtåligt, IP67-klassat hölje.
  • CAT III 600 V och CAT III 1000 V klassificeringar för säkerhet
  • Dammtätt och vattentätt skydd
  • Ljusstark bakgrundsbelysning med 1,1 tum. höga siffror och 4 000 punkter
  • Inbyggd beröringsfri spänningsdetektor
  • Slagtålig dubbelgjuten plast
  • Håll ned knappen för sondering utan att kontinuerligt titta på displayen
  • Modellerna kommer med två snabba säkringar för sondens terminaler för att förhindra skador i händelse av överbelastning
Garanti
2 år
Specifikationer
Produkttyp Digital multimeter med True RMS
För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning
Längd (engelska) 7,1875 tum.
Längd (metrisk) 18.2 cm
Spänning 1000 V
Noggrannhet AC Nuvarande:± 1,8%; Kapacitans:± 3,0 %
Amperage 0 till 10 A (AC/DC)
Certifikat och efterlevnad CAT III 1000 V, Föroreningsgrad 2, CAT IV 600 V
Färg Blå/grå
Mått (L x B x H) 18.2 x 8.2 x 5.5 cm
För användning med (applikation) El, industri, laboratorier, HVAC, forskning och utveckling
Höjd (engelska) 2,1875 tum.
Höjd (metrisk) 5.5 cm
Hertz 10 MHz
Inkluderar Testsladdar, 9V batteri, temperatursond typ K och väska.
Temperaturområde (engelska) -4 °F till +1400 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +760 °C
Bredd (engelska) 3,25 tum.
Bredd (metrisk) 8.2 cm