Läs mer
Cole-Parmer™ Korg för Cole-Parmer™ FSB-200-serien Fluidiserade sandbad
Produktkod. 12001622
Change view
För användning med (utrustning):
Fluidiserade sandbad
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12001622 Fluidiserade sandbad Varje
1 options
Produktkod. 12001622 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0118486
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8775.00 SEK
    7899.40 SEK / Paket med 1
    Save 875.60 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
Delar och tillbehör för att möta dina applikationsbehov och hålla ditt sandbad fungerande pålitligt.
  • Slitstark nätkonstruktion i rostfritt stål
  • Håll prover säkert borta från värmeelement
  • Hämta enkelt prover från badet
Specifikationer
Material Rostfri ståltråd
För användning med (utrustning) Fluidiserade sandbad
Produkttyp Trådkorg