Beskrivning
- Glycerinfyllning underlättar läsbarheten genom att dämpa nålfluktuationer.
- Noggrannhet är± 1,5 %.
- Mätarna har ett kopparlegeringsrör, mässingshylsa, 304 rostfritt stålhölje och plastlins.
- Alla anslutningar är 1/4 tum. NPT(M).
- Fraktvikten är 1 lb. (0,5 kg).
Specifikationer
Specifica
| Certifikat och efterlevnad | CE-överensstämmelse |
| Urtavla storlek (engelska) | 2,5 tum |
| Urtavla storlek (metrisk) | 64 mm |
| Material | Kopparlegeringsrör, mässingshylsa, 304-fodral i rostfritt stål, plastlins |
| Driftstemperatur (engelska) | -4 °F till +140 °F |
| Driftstemperatur (metrisk) | -20 °C till +60 °C |
| Storlek (engelska) Passning | 1/4 tum NPT(M), lägre |
| Storlek (metrisk) passform | 6,35 mm NPT(M), Nedre |
| Våta delar | Koppar |
| Noggrannhet | ±2-1-2 % av spann |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?