Läs mer
Wika Industriell tryckmätare, 2-1/2 tum. Ringa
Produktkod. p-8006893 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Tryckområde:
100 psi
30 psi
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15125764
Brand: Wika 6804612
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den industriella tryckmätaren med 2-1/2 tum. Ringfunktioner FlexWindow™ tillval med integrerad tryckkompensering och 100 % höljefyllning.
  • Glycerinfyllning underlättar läsbarheten genom att dämpa nålfluktuationer.
  • Noggrannhet är± 1,5 %.
  • Mätarna har ett kopparlegeringsrör, mässingshylsa, 304 rostfritt stålhölje och plastlins.
  • Alla anslutningar är 1/4 tum. NPT(M).
  • Fraktvikten är 1 lb. (0,5 kg).
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-överensstämmelse
Urtavla storlek (engelska) 2,5 tum
Urtavla storlek (metrisk) 64 mm
Material Kopparlegeringsrör, mässingshylsa, 304-fodral i rostfritt stål, plastlins
Driftstemperatur (engelska) -4 °F till +140 °F
Driftstemperatur (metrisk) -20 °C till +60 °C
Storlek (engelska) Passning 1/4 tum NPT(M), lägre
Storlek (metrisk) passform 6,35 mm NPT(M), Nedre
Våta delar Koppar
Noggrannhet ±2-1-2 % av spann
Visningstyp Analog
Tryckområde 100 psi
Produkttyp Industriell mätare