Description
- En praktisk, bekväm lösning för ansikts- och hörselskydd där inget huvudskydd behövs
- Frontkåpa ger ventilation för ökad komfort och även utformad som kabelhållare för kombination med kommunikationsprodukter
- Klart ansiktsskydd: Polykarbonat är godkänt för höghastighetspartiklar 190 m/s enligt EN166:2001
- För att öka ögonskyddet kan G500 inkludera 3M™ V6 integrerade skyddsglasögon, som finns i klara, grå och gula glas
- Huvudbonader kan användas både med och utan hörselkåpor
- Pannbandet är slitsat för att fästa hörselkåpor
Specifications
Specifications
| Färg | Gult |
| Produkttyp | Huvudbonadskombination |