Beskrivning
- Skydda händerna från metallskrot och värme med denna skrymmande industripappersrulle.
- Ta lätt itu med vätskespill – detta papper är tillräckligt hållbart för att återanvändas och håller sig starkt när det är vått.
- Ta dig framgångsrikt ur med olja, fett, smörjmedel och smuts tack vare papperets starka textur och höga absorbering.
- Bära och släng snabbt förpackningar med Tork Easy Handling™ Plastic Packaging.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torkpapper |
| Längd (engelska) | 130.14 yd. |
| Längd (metrisk) | 119 m |
| Bredd (engelska) | 9,25 tum |
| Bredd (metrisk) | 23.5 cm |
| Material | papper |
| Certifikat och efterlevnad | HACCP, FSC Chain-of-Custody, ISO 50001, OHSAS 18001, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, EU Ecolabel, FSC Mix Virgin och Rec.fibre |
| Färg | Blått |
| Lager | 3-ply |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | HACCP, FSC Chain-of-Custody, ISO 50001, OHSAS 18001, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, EU Ecolabel, FSC Mix Virgin och Rec.fibre |