Beskrivning
- Ta itu med olja, fett, smörjmedel och smuts med den överlägsna absorberingsförmågan hos vårt mångsidiga Tork industriella tungviktstorkpapper.
- Även när det är vått förblir detta industripapper extra starkt och lämpligt för upprepad användning.
- Skydda dina händer från metallskrot och värme med denna robusta trelagerskonstruktion.
- Att bära och kassera förpackningar är enkelt med Tork Easy Handling™ Plastic Packaging.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kraftig torkare |
| Längd (engelska) | 278.87 yd. |
| Längd (metrisk) | 255 m |
| Bredd (engelska) | 14,53 tum |
| Bredd (metrisk) | 36.9 cm |
| Material | papper |
| Certifikat och efterlevnad | HACCP, FSC Chain-of-Custody, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, EMAS, ISO 14001, EU Ecolabel, FSC Mix Virgin och Rec.fibre |
| Färg | Blått |
| Lager | 3-ply |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | HACCP, FSC Chain-of-Custody, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, EMAS, ISO 14001, EU Ecolabel, FSC Mix Virgin och Rec.fibre |