Beskrivning
- Skydda dina händer från metallskrot och värme med denna skrymmande industripappersrulle.
- Ta dig framgångsrikt ur med olja, fett, smörjmedel och smuts tack vare papperets starka textur och höga absorbering.
- Spara tid med Easy Tork Handling™ Box, som gör det enkelt att bära, öppna och kassera förpackningen.
- Ha alltid torkpapper till hands genom att förvara det i vår portabla Handy-Box.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kraftig torkare |
| Längd (engelska) | 12,76 tum |
| Längd (metrisk) | 32.4 cm |
| Bredd (engelska) | 15,16 tum |
| Bredd (metrisk) | 38.5 cm |
| Certifikat och efterlevnad | FSC MIX-kredit, ISO 9001, ISO 14001, EU-ekomärkning |
| Färg | Blått |
| Lager | 3-ply |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | FSC MIX-kredit, ISO 9001, ISO 14001, EU-ekomärkning |