Läs mer
Buerkle™ Industriell mätkanna med stängt handtag
Produktkod. 18080915 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Material:
Polypropen
Produktkod. Material
18080915 Polypropen
1 options
Produktkod. 18080915 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 72042000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00 SEK
    106.27 SEK / Paket med 1
    Save 7.73 SEK
    6% Av
I lager
Mätkannan har två mätvågor, präglade transparenta och med blå bokstäver. Med ergonomiskt handtag, finns i sluten design för speciell stabilitet eller med öppet handtag för stapling för att spara plats.
  • PP-transparent
  • Med preglad examen tryckt i blått
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Höjd (metrisk) 20.6 cm
Produkttyp Mätkanna