Läs mer
KARTELL Industritank
Produktkod. 10501515
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10501515 20 L Paket med 6
1 options
Produktkod. 10501515 Leverantör KARTELL Leverantörsnummer 0178300
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Industritankar är speciellt utformade för stapling för att främja stabilitet under transport för industri och laboratorieverksamhet.
  • Standardiserad industriell förpackningsdesign, och även om de specifikt riktar sig till en användning i industriella förpackningar, kan de bli användbara i daglig laboratoriepraxis.
  • De är gjorda av High Density PE livsmedelskvalitet, med ett bekvämt handtag och har en säker tätningslock enligt DIN-rekommendationerna.
  • De överensstämmer med FN:s förordning om transport av farliga och giftiga vätskor och är lämpliga för vägtransport (ADR-RID), sjötransport (IMO-IMDG) och lufttransport (IATA-ICAO).
  • PASSAR FÖR LIVSMEDEL.
Specifikationer
Stängning Ingår
Färg Vitt
Material Polyeten
Kapacitet (metrisk) 20 L
Antal per förpackning 6 pcs.