Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Versilon™ Kloropren flexibel slang
Produktkod. 11362114
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
5 mm
7 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
6 mm
8 mm
10 mm
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1.5 mm
Förpackningsstorlek:
100m
Paket med 50
Varje
Produktkod. 11362114
Brand: Saint Gobain Life Sciences 720240
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Versilon™ Kloropren flexibel slang är värmebeständig för industriella applikationer.
Med sina goda mekaniska, kemiska, elektriska och värmebeständiga (termiska) egenskaper, Versilon™ Kloropren flexibel slang från Saint-Gobain rekommenderas för ett brett spektrum av industriella tillämpningar. Dess ekonomiska kostnad gör den till en idealisk industriell slang. Böjliga kloroprenrör används lika mycket för kabelisolering som för överföring av kväve och heliumgaser. Det rekommenderas för svetsutrustning, fordonsindustri och elektromekanisk industri. Dessutom visar kloroprenslangen en enastående motståndskraft mot UV och väderpåverkan.
  • Motståndskraft mot kolväten och mineraloljor
  • Bra åldrande; ozonbeständig
  • Hög dielektrisk hållfasthet
Typiska tillämpningar
  • Allmän industri
  • Kabelisolering
  • Kväve- och heliumgasöverföring
  • Svetsutrustning
  • Bil
  • Elektromekaniska industrier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0,16 tum.
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
Material Gummi
Diameter (engelska) Yttre 0,24 tum
Diameter (metrisk) Yttre 6 mm
Total längd (engelska) 328.1 ft.
Total längd (metrisk) 100 m
Tjocklek (engelska) 0,04 tum.
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Min. Driftstemperatur (engelska) -13 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -25 °C
Förpackningsmängd 100 m
Motståndsegenskaper Värmebeständig
Färg Svart
Flexibilitet Flexibel
Max. Driftstemperatur (engelska) 212 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Produkttyp Slangar