Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Versilon™ Kloropren flexibel slang
Produktkod. 15670181
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
5 mm
7 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
6 mm
8 mm
10 mm
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
100m
Paket med 50
Varje
Produktkod. 15670181
Brand: Saint Gobain Life Sciences 720345
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Versilon™ Kloropren flexibel slang är värmebeständig för industriella applikationer.
Med sina goda mekaniska, kemiska, elektriska och värmebeständiga (termiska) egenskaper, Versilon™ Kloropren flexibel slang från Saint-Gobain rekommenderas för ett brett spektrum av industriella tillämpningar. Dess ekonomiska kostnad gör den till en idealisk industriell slang. Böjliga kloroprenrör används lika mycket för kabelisolering som för överföring av kväve och heliumgaser. Det rekommenderas för svetsutrustning, fordonsindustri och elektromekanisk industri. Dessutom visar kloroprenslangen en enastående motståndskraft mot UV och väderpåverkan.
  • Motståndskraft mot kolväten och mineraloljor
  • Bra åldrande; ozonbeständig
  • Hög dielektrisk hållfasthet
Typiska tillämpningar
  • Allmän industri
  • Kabelisolering
  • Kväve- och heliumgasöverföring
  • Svetsutrustning
  • Bil
  • Elektromekaniska industrier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0,197 tum.
Diameter (metrisk) Inre 5 mm
Material Gummi
Diameter (engelska) Yttre 0,315 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Total längd (engelska) 164 ft.
Total längd (metrisk) 50 m
Tjocklek (engelska) 0,06 tum.
Tjocklek (metrisk) 1,5 mm
Min. Driftstemperatur (engelska) -4 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Förpackningsmängd 50 m
Motståndsegenskaper 60 lb-f/tum
Sterilitet Icke-steril
Färg Svart
Hårdhet 50 (Shore A)
Flexibilitet 23 mm böjradie
Max. Driftstemperatur (engelska) 212 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Produkttyp Slangar