Läs mer
Masterflex™ Inerta in-line backventiler
Beskrivning
- Inert in-line utloppsbackventil
- Inga metallkomponenter tillåter inert flödesväg
- Inget bakflödesläckage med mottryck på 0 till 100psi
- Idealisk för applikationer med hög renhet och lågt tryck
- Noll underhåll
Specifikationer
Specifikationer
| Material | EPDM, PEEK |
| Inlopp | 1/4 tum till 28 UNF |
| Utloppsport | 1/4 tum till 28 UNF |
| Maximalt tryck | 100 psi |
| Produkttyp | Inert in-line utloppsbackventil |