Läs mer
Tocris Bioscience™ INF 4E
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18707496
Change view
10mg
Produktkod.
18707496 10mg
1 options
Produktkod. 18707496 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6172/10
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inflammasomes Inhibitors
INF 4E is a NLRP3 inflammasome and caspase-1 inhibitor (Ki = 9.6 μM for caspase-1). Inhibits Nigericin (Cat. No. 4312) or ATP (Cat.No. 3245) induced pyroptosis of PMA-differentiated and LPS-primed THP-1 cells and activates the Keap1-Nrf2 pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2[(2-chlorophenyl)(hydroxy)methyl]acrylate
CAS 88039-46-7
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C12H13ClO3
Formel vikt Observed MW: 240.68