Läs mer
INF39, MedChemExpress
Produktkod. 16494706
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16494706 100 mg 100mg
16460017 50 mg -
16452796 25 mg -
16433628 10 mg -
16406357 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16494706 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101868
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress INF39 is an irreversible and noncytotoxic NLRP3 inhibitor.
INF39 is an irreversible and noncytotoxic NLRP3 inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material INF39
CAS 866028-26-4
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H13ClO2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (445.08 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OCC)C(CC1=CC=CC=C1Cl)=C
Molekylvikt (g/mol) 224.68
Formel vikt 224.68
Procent renhet 99.23%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation