Läs mer
PEPperCHIP™ Infektionssjukdom epitop Microarray
:
Antal: 1 Slide
Beskrivning
- Microarray innehåll: 3760 linjära B-cellsepitoper av 196 olika patogener som refereras till i Immune Epitope Database och två utvalda Toxoplasma gondii-antigener som överlappande peptider
- Databasepitoplängder: 4 till 44 aa
- Peptidlängder: 4 till 17 aa beroende på databasens epitoplängd; längre epitoper translaterades till överlappande 17 aa-peptider
- Antal peptider: 4344 tryckt i duplikat och HA-, polio- och c-Myc-kontrollpeptider
Specifikationer
Specifikationer
| Beläggning | PEGMA/PMMA |
| Beskrivning | 1 arraykopia per mikroarray |
| Kvantitet | 1 Skjut |
| Bifogningsmetod | Kombinatorisk peptidsyntes genom aminosyralaserutskrift |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015 |
| Färg | Genomskinlig |
| Regulatorisk status | RUO |
| Streckkod | Individuell streckkod för varje mikroarray |
| Material | Mikroskopiskt glas |
| Visa mer |