Läs mer
Infektiös mononukleostest med latexagglutination
Description
Utför specifik detektion av infektiös mononukleos heterofil antikropp genom latexagglutination.
Utför specifik detektion av infektiös mononukleos heterofil antikropp med Thermo Scientific™ Oxoid™ Infektiös mononukleossats. Detta latexagglutinationskit är utformat för att leverera enkel, specifik och snabb detektering av heterofila antikroppar med infektiös mononukleos (IM).
Latexpartiklarna som används i kitet är sensibiliserade med mononukleosantigen från bovint röda blodkroppar. Eftersom röda blodkroppar från nötkreatur, till skillnad från röda blodkroppar från får eller häst, inte innehåller antigener som interagerar med icke-IM-agglutininer, finns det inget behov av att utföra differentiell absorption för att verifiera testresultatens specificitet.
Infektiös mononukleos (körtelfeber) är en akut infektionssjukdom som orsakas av Epstein-Barr-viruset och som främst drabbar lymfoid vävnad. Det kännetecknas av uppkomsten av förstorade och ofta ömma lymfkörtlar, förstorad mjälte och onormala lymfocyter i blodet.
Använd detta snabba, enkla och semikvantitativa test för att hjälpa diagnosen infektiös mononukleos. Närvaron av infektiös mononukleosantikropp i serum eller plasma vid detekterbara nivåer kommer att interagera med de sensibiliserade partiklarna för att producera synlig aggregation, vilket är ett positivt resultat. När agglutination observeras är diagnosen IM mycket sannolikt.
- Snabba —resultat på två minuter
- Enkel —lätt att implementera
- Visuella —lättlästa resultat
- Specifik —förbättrad specificitet på grund av användning av bovin källa
- Används för kvalitativ eller semikvantitativ testning
Infektiös mononukleos är en akut infektionssjukdom som orsakas av Epstein-Barr-viruset. Patienter utvecklar vanligtvis, men inte alltid, ett övergående heterofilt antikroppssvar. De IM heterofila antikropparna förekommer, särskilt under akut sjukdom, hos cirka 80 till 90 % av ungdomar och unga vuxna med klassisk IM 1 . IM-antikroppen detekteras hos ett mindre antal små barn med den klassiska sjukdomen. Eftersom majoriteten av små barn inte utvecklar det fullskaliga syndromet under primärinfektion bör de i allmänhet inte förväntas utveckla IM heterofila antikroppar. IM-antikroppstitern uppnår vanligtvis signifikanta diagnostiska nivåer i slutet av den första sjukdomsveckan.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Beskrivning | Infektiös mononukleostest |
| Detekterbara analyter | Antikroppar mot mononukleos |
| Inkluderar | Testlatex, positiv kontroll, negativ kontroll, svarta engångsobjektglas, paddelpastetter, bruksanvisning |
| Kvantitet | 100 tester |