Läs mer
Thermo Scientific™ Infigratinib, 95 %
Produktkod. 17150646 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17150646 100 mg
1 options
Produktkod. 17150646 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 468101000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Infigratinib
CAS 872511-34-7
Synonym 3-(2,6-Dikloro-3,5-dimetoxifenyl)-1-[6-[4-(4-etylpiperazin-1-yl)anilino]pyrimidin-4-yl]-1-metylkarbamid; BGJ-398
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C26H31CI2N7O3
Formel vikt 560.48
Fysisk form Fast
Produkttyp Reagens
Renhet 95%