Läs mer
Infigratinib, MedChemExpress
Produktkod. 16448855
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16448855 10 mg -
16441076 200 mg -
16431807 50 mg -
16416166 100 mg 100mg
16408337 5 mg -
16401666 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16448855 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13311
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Infigratinib (BGJ-398; NVP-BGJ398) is a potent inhibitor of the FGFR family with IC50s of 0.9 nM, 1.4 nM, 1 nM, and 60 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, and FGFR4, respectively.
Infigratinib (BGJ-398
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Infigratinib
CAS 872511-34-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H31Cl2N7O3
Kvantitet 10 mg
Synonym BGJ-398 NVP-BGJ398
Löslighetsinformation DMSO : 12 mg/mL (21.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER ClC1=C(C(Cl)=C(C=C1OC)OC)NC(N(C2=CC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCN(CC4)CC)=NC=N2)C)=O
Molekylvikt (g/mol) 560.48
Formel vikt 560.48
Procent renhet 98.69%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease