Läs mer
Infigratinib phosphate, MedChemExpress
Beskrivning
Infigratinib phosphate (BGJ-398 phosphate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Infigratinib phosphate |
| CAS | 1310746-10-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H34Cl2N7O7P |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | BGJ-398 phosphateNVP-BGJ398 phosphate |
| LEDER | O=P(O)(O)O.ClC1=C(C(Cl)=C(C=C1OC)OC)NC(N(C2=CC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCN(CC4)CC)=NC=N2)C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 658.47 |
| Formel vikt | 658.47 |
| Visa mer |