missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Influenza A H15N8 Hemagglutinin Rabbit anti-Virus, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
2880.00 SEK - 4895.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Influenza A H15N8 Hemagglutinin |
|---|---|
| Utspädning | Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:5000-1:10000 |
| Användningsområden | Western Blot, ELISA |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18321424
|
Novus Biologicals
NBP3-12809-50UL |
50 μg |
2880.00 SEK
50µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18394445
|
Novus Biologicals
NBP3-12809-100UL |
100 μg |
4895.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Influenza A H15N8 Hemagglutinin Polyclonal antibody specifically detects Influenza A H15N8 Hemagglutinin in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISASpecifikationer
| Influenza A H15N8 Hemagglutinin | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Virus | |
| Purified, recombinant Influenza A H15N8 Hemagglutinin (ABB88132.1; Met1-Val534) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:5000-1:10000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 0.2μm filtered solution in PBS without Preservative | |
| IgG | |
| Protein A purified |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel