missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Influenza A H1N1 Hemagglutinin Antibody (IV.C102) - (A/USSR/90/77) - BSA Free, Novus Biologicals™

Produktkod. 18032946 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.025 mg
0.1 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18032946 0.025 mg
18051086 0.1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18032946 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB100650470.025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Influenza A Haemagglutinin H1N1 Monoclonal specifically detects Influenza A Haemagglutinin H1N1 in Influenza A Virus H1N1, Virus samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen, Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Influenza A Haemagglutinin H1N1
Användningsområden Immunofluorescence, ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona IV.C102
Koncentration 1.0 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500
Formulering PBS (pH 7.2) with 0.09% Sodium Azide
Genaccessionsnr. P03453
Gene Alias HA, HA1, HA2, Hemagglutinin, Influenza A Virus Hemagglutinin
Gensymboler HA
Värd art Mouse
Immunogen Influenza A/USSR/90/77
Reningsmetod Protein G purified
Kvantitet 0.025 mg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Testspecificitet NB100-65047 is specific for the haemagglutinin of the Influenza A H1N1 serotype and does not react with H2N2, H3N2, Influenza B, RSV, Parainfluenza I, II or III, Adenovirus, mumps or measle antigens.
Målarter Virus, Influenza virus
Innehåll och lagring Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.