Läs mer
Influenza A H9N2 Hemagglutinin anti-Virus, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Influenza A H9N2 Hemagglutinin
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Influenza A H9N2 Hemagglutinin |
| Användningsområden | ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Gene Alias | HA, Hemagglutinin, Hemagglutinin HA1 chain, Hemagglutinin HA2 chain |
| Kvantitet | 15 Plates |
| Regulatorisk status | RUO |
| Målarter | Virus |
| Innehåll och lagring | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Produkttyp | Antibody Pairs |