Läs mer
PEPperCHIP™ Influensavirus H1N1 Proteome Microarray
Produktkod. 16377758
:
Antal: 1 Slide
Produktkod. 16377758
Brand: PEPperCHIP™ SPC.015.001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Influensavirus H1N1 Proteome Microarray med 3555 virusspecifika peptider tryckta i duplikat. Mikroarrayen kan användas för epitopkartläggning, serumscreening eller upptäckt av biomarkörer.
  • Microarray innehåll: A: Hemagglutinin, B: Matrisprotein 1, C: Matrisprotein 2, D: Nukleoprotein, E: Nukleärt exportprotein, F: Neuraminidas, G: Icke-strukturellt protein 1, H: Polymeras surt protein, I: Protein PB1-F2, J: Polymeras basiskt protein 2, K: RNA-riktad RNA-polymeras katalytisk subenhet
  • Peptidlängd/överlappning: 15 aa/ 12 aa
  • Antal peptider: 3555 tryckt i duplikat och HA-, polio- och c-Myc-kontrollpeptider
Specifikationer
Beläggning PEGMA/PMMA
Beskrivning 1 arraykopia per mikroarray
Kvantitet 1 Skjut
Bifogningsmetod Kombinatorisk peptidsyntes genom aminosyralaserutskrift
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015
Färg Genomskinlig
Regulatorisk status RUO
Streckkod Individuell streckkod för varje mikroarray
Material Mikroskopiskt glas
Typ High-density Peptide Microarray
För användning med (applikation) Antikroppsvalidering, epitopkartläggning, serumscreening, upptäckt av biomarkörer
Sterilitet Icke-steril
Mått (LxB) 75.4 x 25 mm