Läs mer
Brannan Infraröd industritermometer med multipunktmålning
Produktkod. 31810751
Change view
Max. Temperatur (metrisk):
950 °C
Produktkod. Max. Temperatur (metrisk)
31810751 950 °C
1 options
Produktkod. 31810751 Leverantör Brannan Leverantörsnummer 38/707/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1733.21 SEK
    934.55 SEK / Paket med 1
    Save 798.66 SEK
    46% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Kompakt infraröd termometer med 13 laserpunkter för att uppnå målets noggrannhet för snabb och exakt mätning.
  • Inbyggd lasercirkel med 13 laserpunkter ökar målets noggrannhet
  • Temperaturområde -30 till +950 °C
  • Automatisk mätningsområdesval med upplösning 0,1 °C/°F
  • Inbyggda dubbla laserpekare
  • Snabba och precisa mätningar
  • Stor bakgrundsbelyst LCD
  • Max min-inspelningsfunktion
  • Justerbar emissivitet
  • Automatisk avtryckare och automatisk avstängning
  • Levereras med 3-punkts kalibreringscertifikat
  • Levereras med skyddspåse
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Infraröd termometer
Max. Temperatur (engelska) 1742 °F
Max. Temperatur (metrisk) 950 °C
Min. Temperatur (engelska) -22 °F
Min. Temperatur (metrisk) -30 °C
Kalibrerad Fabrikskalibrerad
Visa Digital LCD
IP-betyg Hold (Håll)