Läs mer
Fisherbrand™ Infrared Thermometer
Handla allt Fisherbrand Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-22°C to +110 x 0.5°C
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Yes |
| Produkttyp | Infrared-Thermometer |
| Max. Temperatur (metrisk) | 110°C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -22°C |
| Temperaturområde (metriskt) | -22°C to +110 x 0.5°C |