Läs mer
TFA Dostmann Infraröd termometer FLASH III
Beskrivning
Med Flash III infraröd termometer från TFA kan du snabbt och enkelt mäta temperaturen på ytor utan att röra dem. Rikta helt enkelt mot objektet som ska mätas, tryck på knappen och resultatet erhålls på några sekunder. Den behändiga enheten har ett särskilt robust hölje och det inbyggda lasersiktet gör det lättare för dig att hitta målet. FLASH III visar också max- och minimivärdena under mätningen. Infraröda termometrar kan användas för ett brett spektrum av applikationer. Du kan använda dem för att kontrollera luftkonditionering och värmesystem, söka efter köldbryggor och felaktiga reläer eller kontrollera bromssystemet i en bil. I hemmet kan du kontrollera temperaturen på barnmat, dryck, badvatten, stekfett, sylt eller chokladmassa. Enheten är HACCP-kompatibel och den hygieniska, kontaktfria temperaturmätningen är särskilt lämplig för professionell användning inom livsmedelssektorn. Beröringsfri mätning - möjliggjord av beprövad infraröd teknik. Den infraröda strålningen som sänds ut av ett objekt med en temperatur över absolut noll omvandlas till en elektrisk signal, utvärderas av en processor och visas sedan på displayen.
- För beröringsfri mätning av yttemperatur
- Mycket robust hölje
- Visning av aktuell, högsta och lägsta temperatur under mätningen
- Håll och lås funktion
- Noggrannhet± 2 % eller± 2 °C
- Emissionsförhållande kan ställas in
- Förhållandet mellan mätavstånd/punktstorlek 6:1
- Mättid på endast 1 sekund
- Mätning av fältmarkering med laser
- Överensstämmer med HACCP, perfekt för mat
- Ett mångsidigt verktyg för hushållet, hantverket och hobbyn
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrerad | Ja |
| Visa | LCD |