Läs mer
TFA Dostmann Infraröd termometer STRÅLJUS
Produktkod. 17921322
Change view
Visa:
LCD
Produktkod. Visa
17921322 LCD
1 options
Produktkod. 17921322 Leverantör TFA Dostmann Leverantörsnummer 31.1143.13
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-11-2026
RAY LIGHT infraröd termometer mäter temperaturen på ytor utan att röra dem. Rikta helt enkelt mot objektet som ska mätas, tryck på knappen och resultatet erhålls på några sekunder. Det inbyggda lasersiktet gör det lättare för dig att hitta målet.
Med den infraröda termometern från TFA kan du snabbt och enkelt mäta temperaturen på ytor utan att röra dem. Sikta bara på objektet som ska mätas, tryck på knappen så får du resultatet på några sekunder. Det inbyggda lasersiktet gör det enkelt för dig att hitta ditt mål. Den aktuella temperaturen visas på den upplysta displayen. Infraröda termometrar kan användas på många olika sätt. Du kan använda dem för att kontrollera luftkonditionering och värmesystem, leta efter köldbryggor och felaktiga reläer eller testa bromssystemet i en bil. Hemma kan du kontrollera temperaturen på barnmat, dryck, badvatten, stekfett, sylt eller chokladmassa. Enheten är HACCP-kompatibel och denna hygieniska, beröringsfria temperaturmätning är idealisk för professionell användning inom livsmedelssektorn. Beröringsfri mätning– möjlig genom sin beprövade infraröda teknik. Den infraröda strålningen som sänds ut av ett objekt med en temperatur över absolut noll omvandlas till en elektrisk signal, utvärderas av en processor och visas sedan på displayen.
  • För beröringsfri mätning av yttemperatur
  • Mättid: 1 sekund
  • Bakgrundsbelysning
  • Precision± 1.5° C till± 3° C beroende på mätområde
  • Förhållande mät avstånd/punkt 12:1
  • Mätning av fältmarkering med laser
  • Överensstämmer med HACCP, perfekt för mat
  • Ett mångsidigt verktyg för hushållet, hantverket och hobbyn
Specifikationer
Kalibrerad Ja
Visa LCD