Läs mer
TFA Dostmann Infraröd termometer RAY
Produktkod. 17921662
Change view
Kalibrerad:
Ja
Produktkod. Kalibrerad
17921662 Ja
1 options
Produktkod. 17921662 Leverantör TFA Dostmann Leverantörsnummer 31.1136.20
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-10-2026
RAY infraröd termometer mäter temperaturen på ytor utan att röra dem. Rikta helt enkelt mot objektet som ska mätas, tryck på knappen och resultatet erhålls på några sekunder. Det inbyggda lasersiktet gör det lättare för dig att hitta målet. Den är HACCP-kompatibel.
Med den infraröda termometern RAY från TFA kan du snabbt och enkelt mäta temperaturen på ytor utan att röra dem. Rikta helt enkelt mot objektet som ska mätas, tryck på knappen och resultatet erhålls på några sekunder. Det inbyggda lasersiktet gör det lättare för dig att hitta målet. Den aktuella temperaturen visas på den upplysta displayen. Infraröda termometrar kan användas för ett brett spektrum av applikationer. Du kan använda dem för att kontrollera luftkonditionering och värmesystem, söka efter köldbryggor och felaktiga reläer eller kontrollera bromssystemet i din bil. I hemmet kan du kontrollera temperaturen på barnmat, dryck, badvatten, stekfett, sylt eller chokladmassa. Enheten är HACCP-kompatibel och den hygieniska, kontaktfria temperaturmätningen är särskilt lämplig för professionell användning inom livsmedelssektorn. Beröringsfri mätning - möjliggjord av beprövad infraröd teknik. Den infraröda strålningen som sänds ut av ett objekt med en temperatur över absolut noll omvandlas till en elektrisk signal, utvärderas av en processor och visas sedan på displayen.
  • Beröringsfri mätning av yttemperatur
  • Mättid på endast 1 sekund
  • Mätning av fältmarkering med laser
  • Överensstämmer med HACCP, perfekt för mat
  • Ett mångsidigt verktyg för hushållet, hantverket och hobbyn
  • Bakgrundsbelysning
  • Precision± °1,5 C ±till °3 C beroende på mätområde
  • Förhållandet mätavstånd/punkt 12:1
Specifikationer
Kalibrerad Ja
Visa LCD