Läs mer
TFA Dostmann Infraröd termometer SLIM FLASH
Produktkod. 17991312
Change view
Kalibrerad:
Ja
Produktkod. Kalibrerad
17991312 Ja
1 options
Produktkod. 17991312 Leverantör TFA Dostmann Leverantörsnummer 31.1128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00 SEK
    216.80 SEK / Paket med 1
    Save 52.20 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Den SLIMMA FLASH infraröd termometer kan mäta temperaturen på ytor utan att röra dem. Rikta helt enkelt mot objektet som ska mätas, tryck på knappen och resultatet erhålls på några sekunder. Den praktiska enheten påminner om en USB sticker och är även HACCP-kompatibel.
Med SLIM FLASH infraröd termometer från TFA kan du snabbt och enkelt mäta temperaturen på ytor utan att röra dem. Rikta helt enkelt mot objektet som ska mätas, tryck på knappen och resultatet erhålls på några sekunder. Den praktiska enheten påminner om en USB sticker och passar i valfri byxficka eller på en nyckelring. Infraröda termometrar kan användas för ett brett spektrum av applikationer. Du kan använda dem för att kontrollera luftkonditionering och värmesystem, leta efter köldbryggor och felaktiga reläer eller kontrollera bromssystemet i din bil. I hemmet kan du kontrollera temperaturen på barnmat, dryck, badvatten, stekfett, sylt eller chokladmassa. Enheten är HACCP-kompatibel och den hygieniska, kontaktfria temperaturmätningen är särskilt lämplig för professionell användning inom livsmedelssektorn. Beröringsfri mätning - möjliggjord av beprövad infraröd teknik. Den infraröda strålningen som sänds ut av ett objekt med en temperatur över absolut noll omvandlas till en elektrisk signal, utvärderas av en processor och visas sedan på displayen.
  • Beröringsfri mätning av yttemperatur
  • Liten, lätt att använda
  • Överensstämmer med HACCP, perfekt för mat
  • Ett mångsidigt verktyg för hushållet, hantverket och hobbyn
  • Svarstid 1 sek.
  • precision +- 2 % eller 2 °C
  • Registrerad TFA-design
Specifikationer
Kalibrerad Ja
Visa LCD