Läs mer
MedChemExpress Ingenol
Produktkod. 16411558
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16411558 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16411558 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0865
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
MedChemExpress Ingenol is a PKC activator, with a Ki of 30 μM, with antitumor activity.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 348.43 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 30220-46-3
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.17%
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (287.00 mM∣Need ultrasonic)
Synonym (-)-Ingenol
Mål PKC