Läs mer
Ingenol-3,4,5,20-diacetonide, MedChemExpress
Produktkod. 16472559
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16472559 1 mg
16471558 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16472559 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0871
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Ingenol-3,4,5,20-diacetonide is a natural compound.
Ingenol-3,4,5,20-diacetonide is a natural compound.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ingenol-3,4,5,20-diacetonide
CAS 77573-44-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H36O5
Kvantitet 1 mg
Synonym Ingenol 3,4:5,20-bisacetonide
LEDER O=C1[C@@]2(C=C(C)C3OC(C)(C)O4)C34C(OC(C)(C)OC5)C5=C[C@@H]1[C@@H](C6(C)C)[C@@H]6CC2C
Molekylvikt (g/mol) 428.56
Formel vikt 428.56
Procent renhet 98.19%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid